Z279110
Tedlar® gas sampling bag
septum, capacity, 3.8 L
Synonym(e):
Saint Gobain D1075017
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 3.8 L
Verpackung
pack of 1 ea
L × B
12 in. × 12 in.
Fitting
septum
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
•nach EPA • Flexibel • verhindert Probenkontamination
Wiederverwendbare 2 mil dicke Beutel aus Tedlar PVF (Polyvinylfluorid) zum Sammeln von Gasen.Erhältlich entweder mit einem vernickelten Messing An/Aus Ventil für 6,4mm Schlauch oder mit einem PTFE/Silikon Septum in PP Gehäuse zur Benutzung mit einer Spritzennadel. Zum Sammeln von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane.
Wiederverwendbare 2 mil dicke Beutel aus Tedlar PVF (Polyvinylfluorid) zum Sammeln von Gasen.Erhältlich entweder mit einem vernickelten Messing An/Aus Ventil für 6,4mm Schlauch oder mit einem PTFE/Silikon Septum in PP Gehäuse zur Benutzung mit einer Spritzennadel. Zum Sammeln von Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane.
Rechtliche Hinweise
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279110-1EA | 4061833299753 |