Merck
Z276553
Ace Hirsch Filtertrichter
capacity 25 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
Ace Glass 718708
Kapazität
25 mL
Scheibendurchm.
20 mm
Filterdurchm.
20 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Filtertrichter mit eingebauter Glasfritte. Besonders hilfreich zum Waschen von Niederschlägen. Winkel 60°. Trichter mit 1.0 bis 1.6 μm. Fritte ist speziell geeignet um Pd/C Rückstand von der Reaktionsflüssigkeit zu entfernen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z276553-1EA4061832363134