Z276545
Ace Hirsch Filtertrichter
capacity 170 mL, porosity 25-50 μm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
Ace Glass 718716
Kapazität
170 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Filterdurchm.
30 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtertrichter mit eingebauter Glasfritte. Besonders hilfreich zum Waschen von Niederschlägen. Winkel 60°. Trichter mit 1.0 bis 1.6 μm. Fritte ist speziell geeignet um Pd/C Rückstand von der Reaktionsflüssigkeit zu entfernen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)