Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
Synonym(e):
plastic stirring rod, stirring paddle
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 6169-0010
Länge
9 3/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spatel und Gummiwischer in einem! Enden 16mm breit, 25cm lang. (Nalgene 6169)
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275727-6X1PAK | |
Z275727-1PAK | 4061826660034 |