Z275271
Cannon-Fenske Viskosimeterröhrchen
size 50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
PB.36
Empfohlene Produkte
Größe
50
Beschreibung
constant ~ 0.004 cSt/s
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798835
Messbereich Viskosität
0.8-4 cSt
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität, auch nach ASTM Methoden D445 und D2515. Genauigkeit ±0.2%. Probenmenge nur 7 mL. Lieferbar ungeeicht oder mit Eichzertifikat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)