Z275263
Cannon-Fenske Viskosimeterröhrchen
size 25
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.61
Empfohlene Produkte
Größe
25
Beschreibung
constant ~ 0.002 cSt/s
Hersteller/Markenname
Ace Glass 798833
Messbereich Viskosität
0.5-2 cSt
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität, auch nach ASTM Methoden D445 und D2515. Genauigkeit ±0.2%. Probenmenge nur 7 mL. Lieferbar ungeeicht oder mit Eichzertifikat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275263-1EA | 4061832349169 |