Z274720
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 10 mm Durchm.
frequency 400 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 513-5PP-7
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
51 μm
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.46 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)