Z274429
Wilmad® NMR-Röhrchen, 3 mm Durchm., Mikroprobe
frequency 600 MHz, L 8 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 335-PP-8
Parameter
600 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
6 μm
Konzentrizität
13 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.29 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274429-1PAK | 4061832799094 |
Z274429-20X1PAK |