Z261386
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 16, L 6 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Popper 9873
Länge
6 in.
Manometer
16
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)