Z258733
Ace Vakuum-Sublimationapparatur
Repl. CAPFE O-ring for Z258717
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.76
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855881
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fettfreie abdichtender Flansch mit O-Ring. Komplette Einheit bestehend aus: Mantelgefäß, Einsatz, CAPFE O-Ring-Dichtung und Schnellverschlußklammer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z258733-1EA | 4061832349077 |