Merck
Z256234
Supelco
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
clear glass vial, volume 25 mL, thread for 24-400
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 72 ea
AD × H
28 mm × 70 mm
Volumen
25 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Deckel mit weissen Styrol-Butadien-Gummidichtungen. Lieferung in Großpackungen. Material: klares Borosilikatglas Typ Wheaton-33, oder braunes Glas Typ Wheaton-320. Autoklavierbar und kältefest.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Rechtliche Hinweise
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z256234-1PAK4061837617812