Z256013
Gummi-Laborschlauch
tubing I.D. × O.D. 1/2 in. × 1 1/4 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Beschreibung
heavy wall
Verpackung
pkg of 10 feet
Schlauch ID × AD
1/2 in. × 1 1/4 in.
Wandabmessungen
3/8 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Schlauch ist rot und kann bei Druck- oder Vakuumarbeiten eingesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256013-1PAK | 4061826187951 |