Merck
Z252042
Nalgene® Tropfflasche
capacity 125 mL (4 oz)
Synonym(e):
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (20-415)
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2411-0125
Kapazität
125 mL (4 oz)
Verschlussgröße
24 mm
Allgemeine Beschreibung
Tropfen werden einzeln abgegeben. Leckdicht. Die Flasche bleibt bei geschlossener Schutzkappe auch beim Zusammendrücken dicht.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Empfehlung