Z252018
Nalgene® Tropfflasche
capacity 15 mL (0.5 oz)
Synonym(e):
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (20-415)
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2411-0015
Kapazität
15 mL (0.5 oz)
Verschlussgröße
20 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z252018-1PAK | 4061832616193 |
Z252018-6PAK |