Merck
Z251747
BIBASE Gummi-Stützring
fits flask, 2,000 ‑ 6,000 mL, Blue silicone
Synonym(e):
flask support base, round-bottom flask ring
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Materialien
silicone
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 2,000 ‑ 6,000 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
2000-6000 mL
Allgemeine Beschreibung
Doppelseitig verwendbar, je eine Größe pro Seite. Drei Ständer decken alle Kolbengrößen von 50 bis 6,000 mL ab. Exzellente Haftung auf Glas verhindert Rutschen und bietet thermale und elektrische Isolation. Lieferbar in 2 Materialqualitäten.
Naturkautschuk schwarz - einsetzbar bei Temperaturen von -20 bis zu 70 °C (trockene Atmosphäre), -20 bis 120 °C (feuchte Atmosphäre). Gute chemische Beständigkeit.
Silikongummi blau - universell für alle Temperaturen von -20 bis 200 °C. Ungiftig, biologisch neutrales Verhalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)