Merck
Z247294
Sigma-Aldrich
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Synonym(e):
dewar tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
I.D. × depth
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
Kolbenkapazität
~70 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-Schutzhülle zum Gefrieren von NMR-Proben bei Vakuum-Schmelzarbeiten. Kann mit Muffen in Gitter-Gestellen befestigt werden. Kompakte Größe minimiert das erforderliche Volumen an flüssigem Stickstoff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)