Merck
Z234230
Bend-A-Safety shield
H × W 24 in. × 48 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
46181702
NACRES:
NB.35
Leistungsmerkmale
splash goggles included
H × B
24 in. × 48 in.
Allgemeine Beschreibung
Flexibler Sicherheitsschild. 61 cm hoch, 120 cm breit aus beidseitig mit transparentem Vinyl beschichtetem Stahlgewebe. Freistehend in gebogendem Zustand. Lieferung inklusive Vollschutzbrille.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)