Z231363
Gewichtete Schutzabdeckung
H 18 in.
Empfohlene Produkte
Materialien
transparent acrylic
Verpackung
pkg of (packaged in one carton)
Höhe
18 in.
457 mm
B × T
19 1/2 in. × 6 1/2 in.
Dicke
3/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Starkes Acrylglas, 10mm. Gewinkelte Bauform mit schwerem Standfuss mit PVC-Beschichtung. Aussenabmessungen: 50cm breit, 15cm tief.
Anwendung
This product is designed to act as an "engineering control" or barrier to provide a degree of protection for those in front of the barrier from splashing and splattering. This shield will not provide any degree of protection from an "explosive" incident.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)