Z232548
Duran® Filtertrichter mit Sinterscheibe
capacity 125 mL, nominal max pore size 16-40 μm
Synonym(e):
258522308
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
125 mL
Scheibendurchm.
60 mm
Filterdurchm.
60 mm
Porengröße
16-40 μm nominal max pore size
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)