Z232033
Duran® Becher
capacity 3,000 mL, Tall form
Synonym(e):
211166805
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
280 mm × 135 mm
Kapazität
3,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with ISO 3819
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Spout for clean pouring
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)