Merck
Z231738
Duran® Kristallisierschalen
capacity 300 mL
Synonym(e):
213134404
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213134404
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
300 mL
Schalendurchm.
95 mm
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Schalen ohne Ausguss; aus Duran, Typ 3.3 für maximale chemische und thermische Resistenz; entsprechend DIN 12337.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Complies with DIN 12337• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly• Large ground base• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)