SLW1470/08D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
300 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1470/08D
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1470/08D
Durchm. × H
95 mm × 55 mm
Kapazität
300 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)