Merck
Z231533
Duroplan Petrischalen
O.D. × H 100 mm × 20 mm
Synonym(e):
217554804
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.14
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217554804
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
AD × H
100 mm × 20 mm
Schalenkapazität
~150 mL
Schalendurchm.
100 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1