SLW1480/08D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 100 mm × 20 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1480/08D
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1480/08D
Basis AD
94 mm
Durchm. × H
100 mm × 20 mm
Schalenkapazität
~150 mL
Oberteil ID
95 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
- Will withstand repeated autoclaving
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)