Z222321
Keck® Verbindungsklemme
standard taper, violet, joint size 12
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Farbe
violet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Farbkodiert, Delrin® Kunststoff-Schliffklemmen - zerkratzen kein Glas und korrodieren nicht. Einsetzbar bis 150°C. Resistent gegen Laugen und verdünnte Säuren; nicht resistent gegen Halogene und konzentrierte Säuren.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222321-10EA | |
Z222321-12EA | 4061833308073 |