Merck
UFC30LH25
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,4 ml Probenvolumen
pore size 0.45 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtertyp: Mikrofiltration
Ultrafree®-MC (0,5 ml) und Ultrafree-CL (2 ml) Zentrifugen sind Einwegfilter zum Entfernen von Teilchen aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Geräte sind mit zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 µm) für schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen (-MC) und 15-mL-Röhrchen (–CL).
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
•Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernen von Teilchen und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal für die Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
Festwinkel-Mikrozentrifugen-Rotor mit maximal 12.000 x g
Physikalische Form
Farbcode: Rot
Rechtliche Hinweise
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany