Z220329
Aldrich® Schlenk-Buchsenverbinderkappe
female joint: ST/NS 45/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Etikett
J
K
Verbindung
female joint: ST/NS45/40
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.