Wichtige Dokumente
W389755
2-Propanthiol
natural (US), ≥98%, FG
Synonym(e):
Isopropylmercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
455 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−131 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
earthy; sulfurous
SMILES String
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W389755-100G-K | 4061835514878 |
W389755-500G-K | 4061835537464 |
W389755-SAMPLE-K | 4061835508402 |