Z219738
Aldrich® Verteiler mit Abscheider
male joint: ST/NS 14/20 (1), male Joints: ST/NS 24/40 (2), PTFE valves
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verbindung
male Joints: ST/NS24/40 (2)
male joint: ST/NS14/20 (1)
Leistungsmerkmale
1 hose barb connection
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bietet vier 0-10 mm Bohrungen, Hochvakuum PTFE J. Young Ventile und eine abnehmbare Abschlusskappe zum leichten Reinigen. Ca. 580mm L. In-line Falle eliminiert einen Extra-Anschluss, so dass die Vakuumgüte verbessert wird.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z219738-1EA | 4061832131771 |