Z215449
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
ptfe sleeves
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)