Wichtige Dokumente
8.18894
Sigma-Aldrich
Magnesium ethylate
for synthesis
Synonym(e):
Magnesium ethylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10MgO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-323-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
granular
Selbstzündungstemp.
70 °C
Wirksamkeit
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Schüttdichte
480 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChIKey
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable