Merck
Z215244
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
Hersteller/Markenname
Cowie
Länge
650 mm
Flügeldurchm.
100 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)