Z205389
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
46181802
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
clear acrylic
Leistungsmerkmale
lid: no
Holds safety glasses
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F24877-0001
H × B × T
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
Größe der Rückplatte
6 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiler Halter erleichtert Anwendern die Ablage von (Schutz-)Brillen. Zur Wandmontage oder freistehend.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)