Z202320
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 100 mL, joint: SJ 29/15
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: SJ29/15
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
100 mL
Säule AD × L
19 mm × 813 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z202320-1EA | 4061833543986 |