Merck
Z200506
Sigma-Aldrich
Hochleistungspumpen mit Metalltrommel
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.51
Materialien
stainless steel
Tülle L × Durchm.
6 in. × 3/4 in.
Röhrchen L
45 in.
Fitting
(51 mm)
2 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
T-Griff, paßt an alle 51 mm-Spundlöcher und gibt 470 mL/Pumpenhub. Verchromte Stahlpumpe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z200506-1EA4061832331515