Merck
Z529028
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow can and drum dispenser
Economy pressure-delivery cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für die Niederfluss-Druck-Förderung von Lösungsmitteln und für die Sammlung von Abfalllösungsmitteln mit Aldrich-Kanistern und -Zylindern mit 2 in. NPT-Gewinden. Zu verwenden bei <5 psi max.
  • Solide verarbeitetes PBT-Gehäuse
  • Enthält 10 ft x 1/4 in. AD FEP¿ Schlauchmaterial, einstellbare Tiefe durch Kompressionsfittings auf dem Deckel
  • kann an ein 2 in. Sägezahngewinde angeschlossen werden, optional mit dem Gewindeapapter Z52,903-6
Bitte auf das Aldrich Technical Information Bulletin AL-210 für zusätzliche VerSA-Flow-Kanister und Trommelspender und Details zum Anwenden dieses Geräts Bezug nehmen. Dieses Bulletin ist unter dem Kapitel "Technical Refernce" auf unsere Webseite www.sigma-aldrich.com erhältlich
Rechtliche Hinweise
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z529028-1EA4061833640746