Merck
Z188786
Supelco
Wheaton Probenfläschchen
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Synonym(e):
Wheaton Glass Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
amber borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
13 - 425
Durchm. × H
15 mm × 46 mm
Volumen
4 mL
Farbe
amber
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z188786-1PAK4061832326184