Z187720
Trockenschrank-Handschuhe/komplett mit Ärmel
straight sleeves, neoprene gloves, port size 8 in., size 9
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black gloves
neoprene gloves
Größe
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 2 sleeves
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
21 in.
Handstärke
~0.018 in.
Öffnungsgröße
8 in.
Hüllendicke
0.025 in.
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187720-1KT | 4061833577141 |