Z183598
Cryo-apron®
size 24 in. × 36 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
46181501
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
TempShield CA36
Größe
24 in. × 36 in.
Allgemeine Beschreibung
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Rechtliche Hinweise
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z183598-1EA | 4061833568361 |