Z178012
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 108 x 15-16 mm tubes
Synonym(e):
tube holder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy (coated steel)
Leistungsmerkmale
Holds 108 x 15-16 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18759-0001
L × B × H
237 mm × 186 mm × 67 mm
Allgemeine Beschreibung
Geschweißter Stahldraht mit eingebrannter Epoxybeschichtung gegen Rost und Korrosion. Beschichtung resistent gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren & Laugen und ist abriebfest. Temperaturbereich: -233 - 121°C. Mit quadratischen Löchern, drei Etagen, Schlitzmaschen-Boden und verstärkten Ecken.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)