Merck
BAF187510160
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 60 x 10-13 mm tubes, blue
Synonym(e):
tube holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Materialien
blue
epoxy (coated steel)
Leistungsmerkmale
Holds 60 x 10-13 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18751-0160
L × B × H
17.5 cm × 11.4 cm × 6.4 cm
Allgemeine Beschreibung
Geschweißter Stahldraht mit eingebrannter Epoxybeschichtung gegen Rost und Korrosion. Beschichtung resistent gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren & Laugen und ist abriebfest. Temperaturbereich: -233 - 121°C. Mit quadratischen Löchern, drei Etagen, Schlitzmaschen-Boden und verstärkten Ecken.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BAF187510160-1EA4061826283257