Z177377
Scienceware® Mikrotrichter
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14685-0043
Schaftdurchm.
8 mm
Oberteil ID
43 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PP. Nützlich für Mikro-Arbeit, zum Büretten füllen, Manometer usw.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)