Merck
Z174777
Supelco
Aldrich® jacketed chromatography column
column capacity 400 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
SB.52
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Säulenkapazität
400 mL
Reservoirkapazität
500 mL
Gewicht
250 gMax. packing
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
24/40 joint, gravity fed, PTFE stopcock. A slight nitrogen pressure may be applied using an inlet adapter. Recommended packing: silica gel 923 (Aldrich Cat. No. 214477). For low-temperature chromatography, circulate cooling liquid through outer jacket.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z174777-1EA4061833543627