Merck
Z169625
Supelco
Spectroline® UV-Lampe, E-Serie
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Leistungsmerkmale
CSA approved
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
Ausgabe
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
Allgemeine Beschreibung
Können allein (in der Hand gehalten) oder in Sichtgeräten verwendet werden. Die Lampen enthalten eine Langwellen- (365nm) und eine Kurzwellenröhre (254nm). 230V sind CE-konform.
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carlos D S Brites et al.
Frontiers in chemistry, 1, 9-9 (2013-01-01)
The continuous decrease on the geometric size of electronic devices and integrated circuits generates higher local power densities and localized heating problems that cannot be characterized by conventional thermographic techniques. Here, a self-referencing intensity-based molecular thermometer involving a di-ureasil organic-inorganic
Artikel
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
Protokolle
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product