Merck
Z169617
Supelco
Spectroline® UV-Lampe, E-Serie
output6 W, AC/DC input 120 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
Ausgabe
6 W
Allgemeine Beschreibung
Können allein (in der Hand gehalten) oder in Sichtgeräten verwendet werden. Die Lampen enthalten eine Langwellen- (365nm) und eine Kurzwellenröhre (254nm). 230V sind CE-konform.
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)