Z154245
Kompressorschlauchklemme
heavy-duty, nickel-plated brass
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Öffnung B × H
35 mm × 30 mm
Allgemeine Beschreibung
- Extra starkes vernickeltes Messing
- Öffnung: 35x30 mm (BxH)
- Unterer Balken mit Schraubkappe kann zur Befestigung geschwenkt werden.
- 6 mm Schraube mit 35 mm Rändelkopf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)