Z223212
Aldrich® Schlauchklemmenkits
251 pieces in assorted sizes from 1/4 to 21/4 in. o.d.
Allgemeine Beschreibung
Nicht korrosive, leichte Nylonklemmen zur Sicherung von CHEM-FLEX¿ und Standard-Laborschläuchen an Glasgeräten. Schlauchfittings- und Transfernadeln. Gewährleistet effektive Dichtung zwischen Schlauch und Fitting durch Preßklauen. Temperaturbereich: -31 - 107°C. Druck bis 150psi.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC