Merck
Z147362
Supelco
Flash-Chromatographiebaugruppe mit Gewindeverbindungen
capacity 200 mL, Standard column, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
200 mL
Säule AD × L
25 mm × 584 mm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Anwendung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z147362-1EA4061832998046