Merck
Z124680
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
red rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Synonym(e):
Sealing Septa, Suba-Seal Septa, Vial Sealing Septa
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Materialien
red rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 27 mm
for use with 29/42 joints
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 57
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z124680-100EA4061837598517
Z124680-1000EA
Z124680-10EA