Z124567
Suba-Seal® Septa
red rubber, Suba-Seal® 13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
red rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 9.5 mm
for use with 10/30 joints
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 13
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z124567-1000EA | |
Z124567-100EA | 4061832793993 |
Z124567-10EA |